Print…
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932764-1G OR932764-250MG
APOSOR932764-1GEA 114 EUR
APOSOR932764-1G APOSOR932764-250MG
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₃BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21605341
Número CAS: 1328893-16-8