Print…
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR932724-1G OR932724-500MG
APOSOR932724-1GEA 1110 EUR
APOSOR932724-1G APOSOR932724-500MG
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20134006
Número CAS: 1148130-30-6