2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932719-1G
OR932719-250MG
APOSOR932719-1GEA
712
EUR
APOSOR932719-1G
APOSOR932719-250MG
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06255192 Número CAS: 54365-75-2 |