Print…
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932717-1G OR932717-250MG
APOSOR932717-1GEA 0 EUR
APOSOR932717-1G APOSOR932717-250MG
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864359
Número CAS: 1255717-79-3