Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932690-1G
OR932690-5G
APOSOR932690-1GEA
63.8
EUR
APOSOR932690-1G
APOSOR932690-5G
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
Fórmula:
C₈H₁₀N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09863191 Número CAS: 2134-38-5 |