2-Ethylnicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932526-1G
OR932526-5G
APOSOR932526-1GEA
0
EUR
APOSOR932526-1G
APOSOR932526-5G
2-Ethylnicotinic acid 95%
2-Ethylnicotinic acid
Fórmula:
C₈H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18072523 Número CAS: 3421-76-9 |