Print…
5,6-Dichloropyridazin-3(2H)-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932432-1G OR932432-5G
APOSOR932432-1GEA 0 EUR
APOSOR932432-1G APOSOR932432-5G
5,6-Dichloropyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloropyridazin-3(2H)-one
Fórmula: C₄H₂Cl₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04971420
Número CAS: 17285-36-8