Print…
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932394-1G OR932394-5G
APOSOR932394-1GEA 166 EUR
APOSOR932394-1G APOSOR932394-5G
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11112107
Número CAS: 6076-12-6