Print…
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932355-100G OR932355-25G
APOSOR932355-100GEA 243 EUR
APOSOR932355-100G APOSOR932355-25G
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001582
Número CAS: 487-51-4