Print…
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR932307-1G OR932307-5G
APOSOR932307-1GEA 52.2 EUR
APOSOR932307-1G APOSOR932307-5G
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17677321
Número CAS: 1245648-84-3