1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932219-1G
OR932219-250MG
APOSOR932219-1GEA
0
EUR
APOSOR932219-1G
APOSOR932219-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09037894 Número CAS: 124499-37-2 |