Print…
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR932171-1G OR932171-250MG
APOSOR932171-1GEA 451 EUR
APOSOR932171-1G APOSOR932171-250MG
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₀N₂O·ClH
Peso Molecular: 174.628 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23703574
Número CAS: 1588441-13-7