Print…
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
OR931811-1G OR931811-250MG
APOSOR931811-1GEA 287 EUR
APOSOR931811-1G APOSOR931811-250MG
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
2-(4-Aminobenzyl)aniline
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂
Peso Molecular: 198.264 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01670227
Número CAS: 1208-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II