Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931800-1G
OR931800-250MG
APOSOR931800-1GEA
111
EUR
APOSOR931800-1G
APOSOR931800-250MG
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate
Fórmula:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16038776 Número CAS: 159847-80-0 |