Print…
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR931756-1G OR931756-5G
APOSOR931756-1GEA 213 EUR
APOSOR931756-1G APOSOR931756-5G
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
4-Bromo-5-methylisoxazole
Fórmula: C₄H₄BrNO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD13689016
Número CAS: 7064-37-1