Print…
2-Chlorocarbonyl-2-methyl-propionic acid ethyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
OR931629-1G OR931629-250MG OR931629-5G
APOSOR931629-1GEA 197 EUR
APOSOR931629-1G APOSOR931629-250MG APOSOR931629-5G
2-Chlorocarbonyl-2-methyl-propionic acid ethyl ester 95%
2-Chlorocarbonyl-2-methyl-propionic acid ethyl ester
Fórmula: C₇H₁₁ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01961298
Número CAS: 64244-87-7