Print…
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl]ethanone
OR931619-100MG OR931619-1G OR931619-250MG
APOSOR931619-100MGEA 116 EUR
APOSOR931619-100MG APOSOR931619-1G APOSOR931619-250MG
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone
Fórmula: C₈H₁₀N₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00223551
Número CAS: 66373-26-0