Print…
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR931617-1G OR931617-250MG
APOSOR931617-1GEA 142 EUR
APOSOR931617-1G APOSOR931617-250MG
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Fórmula: C₇H₈N₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11846609
Número CAS: 1239648-74-8