3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931608-1G
OR931608-250MG
APOSOR931608-1GEA
400
EUR
APOSOR931608-1G
APOSOR931608-250MG
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Fórmula:
C₁₁H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08059975 Número CAS: 915924-91-3 |