Print…
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(2-(Chloromethyl)phenyl)acetic acid
OR931497-1G OR931497-5G
APOSOR931497-1GEA 68.3 EUR
APOSOR931497-1G APOSOR931497-5G
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Peso Molecular: 184.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200800
Número CAS: 95335-46-9