Print…
2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931491-1G OR931491-250MG
APOSOR931491-1GEA 92.8 EUR
APOSOR931491-1G APOSOR931491-250MG
2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
2-Sec-butoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02629688
Número CAS: 22921-59-1