Print…
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931459-1G OR931459-250MG
APOSOR931459-1GEA 87 EUR
APOSOR931459-1G APOSOR931459-250MG
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso Molecular: 189.211 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19694856
Número CAS: 872091-00-4