Print…
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931456-1G OR931456-500MG
APOSOR931456-1GEA 864 EUR
APOSOR931456-1G APOSOR931456-500MG
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid 95%
2-Methyl-2H-indazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15071443
Número CAS: 1071433-06-1