Print…
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931210-1G OR931210-250MG
APOSOR931210-1GEA 770 EUR
APOSOR931210-1G APOSOR931210-250MG
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367902
Número CAS: 106726-82-3