Print…
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931184-1G OR931184-250MG
APOSOR931184-1GEA 696 EUR
APOSOR931184-1G APOSOR931184-250MG
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate 95%
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00820157
Número CAS: 16108-48-8