4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR931092-1G
OR931092-5G
APOSOR931092-1GEA
125
EUR
APOSOR931092-1G
APOSOR931092-5G
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde 95%
4-(Trimethylsilyl)benzaldehyde
Fórmula:
C₁₀H₁₄OSi Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08064053 Número CAS: 2199-32-8 |