Print…
7-Bromo-DL-tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-DL-Trp(7-Br)-OH, 2-Amino-3-(7-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR930993-1G OR930993-250MG
APOSOR930993-1GEA 710 EUR
APOSOR930993-1G APOSOR930993-250MG
7-Bromo-DL-tryptophan 97%
7-Bromo-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972047
Número CAS: 852391-45-8