Print…
7-Chloro-DL-tryptophan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(7-Cl)-OH
OR930930-250MG OR930930-500MG
APOSOR930930-250MGEA 172 EUR
APOSOR930930-250MG APOSOR930930-500MG
7-Chloro-DL-tryptophan 97%
7-Chloro-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264324
Número CAS: 153-97-9