Print…
4-Methylpent-4-enoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930895-1G OR930895-250MG
APOSOR930895-1GEA 394 EUR
APOSOR930895-1G APOSOR930895-250MG
4-Methylpent-4-enoic acid 95%
4-Methylpent-4-enoic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06208588
Número CAS: 1001-75-8