1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930852-1G
OR930852-250MG
APOSOR930852-1GEA
140
EUR
APOSOR930852-1G
APOSOR930852-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-4-methylquinoline
Fórmula:
C₁₀H₁₃N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00047565 Número CAS: 19343-78-3 |