Print…
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930848-1G OR930848-5G
APOSOR930848-1GEA 136 EUR
APOSOR930848-1G APOSOR930848-5G
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃
Peso Molecular: 187.241 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864592
Número CAS: 219921-68-3