Print…
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(3-Pyridyl)propylamine
OR930832-1G OR930832-250MG
APOSOR930832-1GEA 229 EUR
APOSOR930832-1G APOSOR930832-250MG
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine 95%
3-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
Fórmula: C₈H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09886637
Número CAS: 41038-69-1