Print…
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR930475-1G OR930475-5G
APOSOR930475-1GEA 0 EUR
APOSOR930475-1G APOSOR930475-5G
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-bromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18389339
Número CAS: 145123-24-6