Print…
3-(2-Propenyl)indole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Allyl-1H-indole
OR930440-1G OR930440-250MG
APOSOR930440-1GEA 435 EUR
APOSOR930440-1G APOSOR930440-250MG
3-(2-Propenyl)indole 95%
3-(2-Propenyl)indole
Fórmula: C₁₁H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08361736
Número CAS: 16886-09-2