(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930429-1G
OR930429-5G
APOSOR930429-1GEA
248
EUR
APOSOR930429-1G
APOSOR930429-5G
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318301 Número CAS: 64715-80-6 |