Print…
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR930421-1G OR930421-250MG
APOSOR930421-1GEA 75.4 EUR
APOSOR930421-1G APOSOR930421-250MG
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845481
Número CAS: 860624-90-4