Print…
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Chloro-N-methylpyridin-3-amine
OR930363-1G OR930363-250MG
APOSOR930363-1GEA 112 EUR
APOSOR930363-1G APOSOR930363-250MG
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.586 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697831
Número CAS: 120739-84-6