Print…
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,5-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR930296-1G OR930296-5G
APOSOR930296-1GEA 109 EUR
APOSOR930296-1G APOSOR930296-5G
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00598182
Número CAS: 14382-91-3