Print…
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Acetyl-4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR930287-1G OR930287-5G
APOSOR930287-1GEA 97.3 EUR
APOSOR930287-1G APOSOR930287-5G
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone 97%
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone
Fórmula: C₈H₆ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22205848
Número CAS: 1363381-59-2