Print…
Allantoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930085-100MG OR930085-1G OR930085-250MG
APOSOR930085-100MGEA 311 EUR
APOSOR930085-100MG APOSOR930085-1G APOSOR930085-250MG
Allantoic acid
Allantoic acid
Fórmula: C₄H₈N₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007949
Número CAS: 99-16-1