Print…
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930052-1G OR930052-250MG
APOSOR930052-1GEA 0 EUR
APOSOR930052-1G APOSOR930052-250MG
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate 95%
Methyl 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]acetate
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16151670
Número CAS: 1250236-70-4