Print…
Benzyl 3-hydroxypropionate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Benzyl 3-Hydroxypropionate
OR929982-1G OR929982-5G
APOSOR929982-1GEA 77 EUR
APOSOR929982-1G APOSOR929982-5G
Benzyl 3-hydroxypropionate 98%
Benzyl 3-hydroxypropionate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00029657
Número CAS: 14464-10-9