Print…
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR929862-10G OR929862-5G
APOSOR929862-10GEA 0 EUR
APOSOR929862-10G APOSOR929862-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00059170
Número CAS: 100-73-2