Print…
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929810-1G OR929810-250MG
APOSOR929810-1GEA 831 EUR
APOSOR929810-1G APOSOR929810-250MG
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride
Fórmula: C₅H₇NS·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23703140
Número CAS: 24030-01-1