Print…
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2S)-2-[[9H-fluoren-9-ylmethoxy(hydroxy)methyl]amino]-3-(4-sulphooxyphenyl)propanoate sodium salt
OR929796-1G OR929796-250MG
APOSOR929796-1GEA 475 EUR
APOSOR929796-1G APOSOR929796-250MG
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt 97%
Fmoc-O-sulpho-L-tyrosine sodium salt
Fórmula: C₂₄H₂₂NO₈S·Na
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00077078
Número CAS: 106864-37-3