Print…
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-[(Methylamino)methyl]benzyl Alcohol
OR929723-1G OR929723-250MG
APOSOR929723-1GEA 435 EUR
APOSOR929723-1G APOSOR929723-250MG
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09035678
Número CAS: 57685-24-2