Print…
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929696-1G OR929696-250MG
APOSOR929696-1GEA 507 EUR
APOSOR929696-1G APOSOR929696-250MG
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-8-quinolinol acetate
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11974482
Número CAS: 14631-47-1