Print…
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929645-25G OR929645-5G
APOSOR929645-25GEA 328 EUR
APOSOR929645-25G APOSOR929645-5G
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride 96%
3-(2-Pyridyl)-1-propanol hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁NO·ClH
Peso Molecular: 173.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23381121
Número CAS: 52225-87-3