Print…
6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929629-1G OR929629-250MG
APOSOR929629-1GEA 435 EUR
APOSOR929629-1G APOSOR929629-250MG
6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-7-hydroxytetralin
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658290
Número CAS: 40420-05-1