Print…
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929601-1G OR929601-250MG
APOSOR929601-1GEA 0 EUR
APOSOR929601-1G APOSOR929601-250MG
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21364419
Número CAS: 1363166-00-0